化驗
≥90.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
格式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(/C=C/C1=C(C)CCCC1(C)C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(\C=C\C=C(C)\CCC=C(C)C)C
InChI
1S/C40H56/c1-32(2)18-13-21-35(5)24-15-26-36(6)25-14-22-33(3)19-11-12-20-34(4)23-16-27-37(7)29-30-39-38(8)28-17-31-40(39,9)10/h11-12,14-16,18-20,22-27,29-30H,13,17,21,28,31H2,1-10H3/b12-11+,22-14+,23-16+,26-15+,30-29+,33-19+,34-20+,35-24+,36-25+,37-27+
InChI 密鑰
HRQKOYFGHJYEFS-BXOLYSJBSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
γ-胡萝卜素属于具有维生素 A 原活性的类胡萝卜素。
應用
γ-胡萝卜素可作为参考标准,用于通过高效液相色谱联用二极管阵列检测器(HPLC-DAA)和质谱测定水果中的γ-胡萝卜素。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
Olives and Olive Oil in Health and Disease Prevention (2010)
Olives and Olive Oil in Health and Disease Prevention (2010)
Confirmation of the identity of the carotenoids of tropical fruits by HPLC-DAD and HPLC-MS.
J. Food Compos. Anal., 17(3-4), 385-396 (2004)