Merck
03891
Supelco
Ehrlich′s 溶液
2% 4-(n,n-Dimethylamino)-benzaldehyde in 22% hydrochloric acid
别名:
4-(二甲氨基)苯甲醛-盐酸 溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
Beilstein:
4132845
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116105
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.25
产品名称
Ehrlich′s 溶液,
表单
liquid
质量水平
密度
1.10 g/mL at 20 °C
应用
food and beverages
SMILES字符串
CN(C)c1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C9H11NO/c1-10(2)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-7H,1-2H3
InChI key
BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
尿胆原试剂
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)