Merck
00160
Sigma-Aldrich
乙酰胺
≥99.0% (GC)
别名:
C2 酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CONH2
CAS号:
分子量:
59.07
Beilstein:
1071207
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352111
eCl@ss:
39031237
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
蒸汽壓力
1 mmHg ( 65 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
crystals
bp
221 °C (lit.)
mp
78-80 °C (lit.)
78-82 °C
溶解度
H2O: soluble 1 gm in 0.5 ml
alcohol: soluble 1 gm in 2ml
pyridine: soluble 1 gm in 6 ml
chloroform: soluble
glycerol: soluble
SMILES 字串
CC(N)=O
InChI
1S/C2H5NO/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)
InChI 密鑰
DLFVBJFMPXGRIB-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
乙酰胺用作生长培养基的补充剂和 tlyA 转座突变体的互补品。将该产品作为冷冻保护剂溶液的成分,从而通过玻璃化研究牛卵母细胞的超微结构变化。
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Carc. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)