Merck
11-0100
Sigma-Aldrich
酒石酸钾钠溶液,碱性
别名:
Potassium sodium tartrate solution, alkaline, Fehling’s reagent II for sugars
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
形狀:
liquid
形狀
liquid
存貨情形
available only in Japan
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
[Na+].[K+].OC(C(O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.K.Na/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2
InChI 密鑰
LJCNRYVRMXRIQR-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)