等级
JIS special grade
蒸汽密度
3.6 (vs air)
蒸汽压
<0.98 atm ( 100 °C)
方案
≥99.0%
表单
liquid
自燃温度
689 °F
expl. lim.
10.6 %
存货情况
available only in Japan
折射率
n20/D 1.477 (lit.)
pH值(酸碱度)
11.0-12 (25 °C, 105 g/L)
沸点
217 °C/150 mmHg (lit.)
mp
28 °C (lit.)
密度
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
OCCNCCO
InChI
1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2
InChI key
ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
靶器官
Kidney,Liver,Blood
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
273.2 °F
闪点(°C)
134 °C