Merck
10102105001
Roche
腺苷脱氨酶 (ADA)
from calf intestine
别名:
ADA
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352204
生物源
bovine (calf) intestine
品質等級
形狀
solution
比活性
~200 units/mg protein (At 25 °C with adenosine as the substrate.)
分子量
230-440 kDa (high)
30-47 kDa (low )
包裝
pkg of 2 mL (10 mg)
製造商/商標名
Roche
最適pH
7.0-7.4
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
一般說明
腺苷脱氨酶(ADA)是一种酶,主要存在于近端小肠和十二指肠中。它也被称为腺苷氨基水解酶。它是一种锌金属酶,具有大分子量 (230−440 kDa) 和小分子量 (30−47 kDa) 同工型。
腺苷脱氨酶(ADA)是一种锌金属酶。
應用
腺苷脱氨酶已被用于预处理原代库普弗细胞。
腺苷脱氨酶(ADA)已被用作处理巨噬细胞用无血清培养基(SFM)的一种成分。
生化/生理作用
腺苷脱氨酶(ADA)参与腺苷脱氨为肌苷和 2′脱氧腺苷脱氨基成为 2′-脱氧肌苷的过程。
腺苷脱氨酶(ADA)可催化腺苷类似物脱氨基,形成相应的肌苷类似物。它在结肠直肠癌中的浓度很高,并且是一种强效的结核性胸膜炎标志物。ADA缺乏会影响T-和B-淋巴细胞,从而引起严重联合免疫缺陷(SCID),最终导致淋巴细胞减少症。
品質
污染物:碱性磷酸酶、AMP-脱氨酶、鸟嘌呤酶和核苷磷酸化酶,每种均 <0.01%
外觀
50% 甘油(v/v)溶液,含有 10mM 磷酸钾,pH 约 6
準備報告
储存条件(工作溶液):ADA(所有制剂)可以在 2 至 8℃ 下对 20mM 磷酸盐缓冲液(pH7)透析而不损失活性。透析的制剂在 -15 至 -25℃ 下稳定。
其他說明
仅用于生命科学研究。不用于诊断操作。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Purification and characterization of intestinal adenosine deaminase from mice
Singh L and Sharma R
Molecular and Cellular Biochemistry, 204(1-2), 127-134 (2000)
Development of adenosine deaminase-specific IgY antibodies: Diagnostic and inhibitory application
Lupicka-Slowik A, et al.
Applied Biochemistry and Biotechnology, 184(4), 1358-1374 (2018)
Adenosine deaminase deficiency: a review
Flinn AM and Gennery AR
Orphanet Journal of Rare Diseases, 13(1), 65-65 (2018)
Pdx-1 is required for activation in vivo from a duodenum-specific enhancer
Dusing MR, et al.
The Journal of biological chemistry, 276(17), 14434-14442 (2001)
Adenosine deaminase from calf intestinal mucosa.
C A ZITTLE
The Journal of biological chemistry, 166(2), 499-503 (1946-12-01)