Merck
所有图片(9)
主要文件
ZIX7015T0C
Milli-Q
Milli-Q® IX 7015净水系统
greener alternative
The most advanced Milli-Q® pure water system for the production of Elix® quality water at a flow rate of 15 L/h., output: type 2 water (> 5 MΩ·cm), input: potable tap water
别名:
Type 2 water system
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104202
NACRES:
NB.85
AC/DC输入
100 V / 240 V AC, 50-60 Hz
质量水平
产品线
Milli-Q® IX
包装
pkg of 1 unit
环保替代产品特性
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
参数
≤2 L/min distribution flow rate (from POD)
15 L/hr flow rate
27.4 kg operating weight (60.5 lb)
300 L/day max. usage
system H × W × D
49.8 cm (19.6 in.) × 37.5 cm (14.8 in.) × 38 cm (15 in.)
输入
feed water nature potable tap water
输出
product water quality: type 2 water (> 5 MΩ·cm)
电导率
<0.2 μS/cm at 25 °C (Pure Water)
环保替代产品分类
一般描述
Milli-Q® IX 7015 系统是一种紧凑、符合人体工程学、无汞和智能的水净化解决方案,可按需提供始终如一的高质量纯水。系统由三个独立单元组成:
  • 纯水生产单元提供灵活的安装和简化的维护。
  • 智能纯水储水箱,提供最大保护,阻挡一切外来污染。
  • 重新设计的 E-POD® 取水器单元可方便、快速地获取加压纯水。大型触摸屏可实现直观交互并显示基本数据,让用户完全放心。在同一实验室或相邻实验室的不同位置,每个 IX 生产单元最多可以使用两个 E-POD® 分配器。(储水箱和取水器需单独订购)
有关此产品的更多信息,请联系我们的 技术服务团队
应用
Milli-Q® IX 7015 水净化系统生产纯(2 型)水。
  • 用于关键的实验室应用,例如:微生物学培养基制备、组织学和细胞学染色溶液、免疫组织化学(IHC)、电泳凝胶和缓冲液、蛋白质印迹、免疫测定(ELISA、RIA)、药物溶出测试、生物需氧量(BOD)、化学需氧量(COD)、紫外/可见光谱、滴定等。它还可用于制备用于激光荧光测定的样品,合成和表征燃料电池膜,或通过电化学合成纳米复合材料。
  • 用于一般实验室应用:样品制备(稀释、萃取……)、缓冲液和试剂制备、玻璃器皿冲洗等。
  • 为高压灭菌器、器皿清洗机、耐候性和稳定性试验箱、临床分析仪和载玻片染色机、氢气发生器和超纯水系统(例如 Milli-Q® IQ 7000 系统)等实验室仪器提供纯水。
特点和优势
水纯化系统
  • 提供符合药典和 ISO 要求的纯水质量。
  • 易于使用,维护无忧。
  • 提供可靠的 2 类纯水,并进行持续的质量监控。
  • 紧凑型,具有节省空间的安装选项。
  • 无汞 ech2o® 灯使用 UVC-LED 技术灭活细菌。
  • IPAK Gard® 预处理柱保护反渗透(RO)膜,提升系统性能。
  • Elix® 电去离子(EDI)模块可提供始终如一的优质纯水,无需维护且运行成本低。
  • 智能纯水储存解决方案通过使用杀菌紫外线灯、空气过滤器、自动化消毒模块(ASM)和溢流传感器,提供多重保护,防止细菌、颗粒物和 CO2 污染。
  • 自动电子记录归档。
  • 集成、简化的数据管理。
MyMilli-Q数字化服务
MyMilli-Q远程维护提供全面的在线监控与维修功能,助您提高实验室生产率。
  • 通过电子邮件或短讯全天候地接收及时和定制化的系统提醒和警报通知。
  • 通过电脑或移动设备实时访问系统信息、性能、水质数据等。
  • 我们的服务团队提供快速的远程诊断,甚至有可能修复您的系统。
  • 全面的数据溯源性和轻松的数据访问和检索能力简化审计准备和实验室认证。
  • 在线管理您的服务和耗材合同。
更环保的替代产品:Milli-Q® IX 7015 系统已经针对全球变暖产生重大影响的 7 个维度进行了评估:能源 &排放、包装、材料、供应商& 制造、循环经济和 可用性& 创新。借助正式授予的绿色替代产品标签,我们证明 Milli-Q® IX 7015 系统使用了更少的电力、水和塑料,并且完全不含汞。查看Milli-Q® IX 7015 系统的可持续性设计(DfS)记分卡
其他说明
使用说明
生物截留:微生物
作用方式:过滤和UV。
应用:实验室一般分析。
预期用途:水纯化。
使用说明:这一产品提供的水经0.22 μm除菌级膜过滤,并暴露在杀菌紫外线灯下。请参阅系统设备用户指南的“引言”部分(在系统包装箱的U盘中提供)。
储存声明:干燥储存
处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
未包含在内的所需组分:
  • 除该货号产品外,还需要订购装有用户手册(当地语言)和适用于当地电网的电源线的特定国家包装盒。
  • 所示价格目前仅对应上述货号;随时可更改,恕不另行通知。
  • 该货号不包括随时间推移安装和正确操作水纯化装置可能需要的耗材、配件和其他产品和/或服务。除了该货号外,还需要订购一个Milli-Q® IQ/IX储罐和一个E-POD®远程分配器。
  • 由于我们的客户都有特定的纯化水需求,因此我们建议您由我们的专家之一验证您的购买。我们将随时为您提供建议,请随时与我们联系!
法律信息
E-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ECH2O is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MyMilli-Q is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
通常也和此产品一起购买
产品编号
说明
价格
访问文档库
Corrosion inhibiting action of Ni?Mo alloy coatings in the presence of mixed metal oxide nanocomposites
Goveas J J, et al.
New. J. Chem., 42, 13660-13666 (2018)
Guanidinium based blend anion exchange membranes for direct methanol alkaline fuel cells (DMAFCs)
Sajjad S D, et al.
Journal of Power Sources, 300, 95-103 (2015)
Takahiro Yamaguchi et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(21), 5133-5140 (2015-02-07)
This study involved the development of a multiresidue method for the rapid analysis of 43 antibiotics in meats using ultrahigh-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry. This method was performed using dispersive-solid phase extraction, which is able to analyze 20 samples within
商品
Reliable histology staining requires consistent quality pure water. See examples of GMS and H&E stains performed with various water contaminants and comparing tap vs Type 2 water.
Reliable histology staining requires consistent quality pure water. See examples of GMS and H&E stains performed with various water contaminants and comparing tap vs Type 2 water.
Reliable histology staining requires consistent quality pure water. See examples of GMS and H&E stains performed with various water contaminants and comparing tap vs Type 2 water.
Reliable histology staining requires consistent quality pure water. See examples of GMS and H&E stains performed with various water contaminants and comparing tap vs Type 2 water.
查看所有结果
相关内容
Discover Milli-Q® IX systems for high-purity water. Ideal for general lab & sensitive techniques. Reliable Efficient Innovative. A Greener Alternative.
从自来水直接产出2级纯水。Milli-Q® IX系统结构紧凑,提供4种产水流速、3种水箱体积不同选择,并可在取水手臂触摸屏界面进行水质参数查阅。
Discover Milli-Q® IX systems for high-purity water. Ideal for general lab & sensitive techniques. Reliable Efficient Innovative. A Greener Alternative.
Discover Milli-Q® IX systems for high-purity water. Ideal for general lab & sensitive techniques. Reliable Efficient Innovative. A Greener Alternative.
查看所有结果