文件
YY2103119-M
Millipore
Gauge 1/4 in. NPTM vacuum/pressure gauge 0-30 in. (760 mm) Hg vacuum  and 0-7 bar (0 100 psi)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161525
eCl@ss:
32031603
材料
316L stainless steel
品質等級
內徑
6.3 mm (0.25 in.)