主要文件
YY2004018
Millipore
2 in. Tri-Clover solid end cap Stainless Steel
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161525
eCl@ss:
32031603
材料
stainless steel (Series 300)
品質等級
內徑
5.0 cm (2.0 in.)
相容性
for use with Series 2000 Sanitary Cartridge Housings