Key Documents
XX42P0B68
Millipore
Standard Manifold Bottom
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151800
eCl@ss:
32031690
材料
acrylic
製造商/商標名
Pellicon®
參數
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
高度
25.4 cm (10 in.)
長度
27.9 cm
寬度
19 cm
重量
24 kg
法律資訊
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany