主要文件
XIT4TPRTP3
Millipore
Integritest热敏纸
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151819
eCl@ss:
32031690
制造商/商品名称
Integritest®
质量水平
高度
3 in.
76 mm
宽度
2 in.
深度
10 in.
重量
16 oz
相容性
for use with INTEGRITEST® 5
储存温度
2-30°C
法律信息
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany