特點
Saves lab bench space
包裝
pkg of 1 unit
長度 × 寬度 × 高度
352 mm × 291 mm × 154 mm
相容性
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Reference
for use with Milli-Q® Advantage A10
for use with Milli-Q® Direct
for use with Milli-Q® Integral
for use with Milli-Q® Reference
for use with Simplicity® UV
for use with Simplicity®
for use with Synergy® UV
for use with Synergy®
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
现在使用我们的壁挂式支架可以将水纯化系统安装到墙上。这种易于安装的 Milli-Q ®系统水纯化附件可确保节省宝贵的实验室工作台空间。
壁挂式支架支持 Milli-Q ®Advantage/Integral/Reference/Direct、Simplicity®、Synergy® 和 Elix ®Reference 水纯化系统。
壁挂式支架支持 Milli-Q ®Advantage/Integral/Reference/Direct、Simplicity®、Synergy® 和 Elix ®Reference 水纯化系统。
特點和優勢
节省实验室工作台空间
法律資訊
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SYNERGY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany