Key Documents
VPMHADAPSK
Millipore
接头套件
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
eCl@ss:
32031690
一般說明
Viresolve® Pro和接头套件和Pro+ Magnus支架。
3 x 3.81 cm(1.5英寸)卫生接头
2 x 3.81 cm(1.5英寸)坯料
1 x 1.27 cm(0.5英寸)通气接头
1 x 1.27 cm(0.5英寸)坯料
成分
套件包括:3个1.5英寸卫生接头、两个1.5英寸坯料,一个通气接头和一个通气坯料
法律資訊
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany