About This Item
线性分子式:
CF3COOH
CAS号:
分子量:
114.02
Beilstein:
742035
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191502
酶委員會索引編號:
200-929-3
推荐产品
蒸汽密度
3.9 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
97.5 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.9%
形狀
liquid
技術
HPLC: suitable
雜質
≤0.05% Water
蒸發殘留物
≤0.005%
顏色
APHA: ≤5
折射率
n20/D 1.3 (lit.)
pH值
1 (10 g/L in H2O)
bp
72.4 °C (lit.)
mp
−15.4 °C (lit.)
溶解度
soluble 10 g/mL
密度
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.001%
fluoride (F-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
正離子痕跡
Fe: ≤0.0001%
紫外吸收
λ: 230 nm Amax: ≤0.15
λ: 254 nm Amax: ≤0.01
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChI 密鑰
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
HPLC
TX1276-0004 contains 10 x 4mL ampoules/pk
TX1276-4 is packaged in poly coated glass bottles
TX1276-4 is packaged in poly coated glass bottles
分析報告
Assay99.9% minChloride (Cl)0.001% maxColor (APHA)5 maxEvaporation residue0.005% maxFluoride (F)0.001% maxFormClear liquidIron (Fe)0.0001% maxSulfate (SO4)0.001% maxUV Absorbance (0.1%, 1 cm, H2O, 230 nm)0.15AU maxUV Absorbance (0.1%, 1 cm, H2O, 254 nm)0.01AU maxWater (H2O)0.05% max
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
>212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
> 100 °C - Pensky-Martens closed cup