About This Item
线性分子式:
C6H5CH3
CAS号:
分子量:
92.14
Beilstein:
635760
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
EC索引号:
203-625-9
推荐产品
蒸汽密度
3.2 (vs air)
质量水平
蒸汽压
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
方案
≥98% (GC)
表单
liquid
自燃温度
997 °F
expl. lim.
7 %
颜色
APHA: ≤40
折射率
n/D 1.496 (lit.)
沸点
110-111 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
转变温度
flash point 4 °C
溶解性
0.52 g/L
密度
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
histology
运输
ambient
储存温度
room temp
SMILES字符串
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI key
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析说明
Assay (GC): 98% min
Color (APHA): 40 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Color (APHA): 40 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
39.9 °F - closed cup
闪点(°C)
4.4 °C - closed cup