物料
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
无菌性
non-sterile
特点
hydrophilic
制造商/商品名称
Isopore™
Millipore
参数
140 °C max. temp.
69 L/min-cm2-psi air flow rate
~900 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
直径
13 mm
过滤器直径
13 mm
厚度
16 μm
重量萃取物
<1%
折射率
n/D 1.6
基质
Isopore™
孔径
10.0 μm pore size
5-20 % porosity
运输
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Isopore 滤膜是一种聚碳酸酯、轨迹蚀刻的网式过滤器,推荐用于所有需要在膜表面观察样品的分析。Isopore 滤膜在使用光学或电子显微镜分析空气中的污染物和其他颗粒方面具有明显的优势。Isopore 滤膜由聚碳酸酯膜组成,该膜具有光滑的玻璃状表面,可以更清晰地观察样品。独特的滤膜生产工艺保证了精确、一致的孔径,因此能准确地按粒径分离样品。由于低、恒定的焦油和灰分重量,通常不需要配重过滤器。
特点 & 优势:
•膜结构将颗粒保留在表面上,简化了计数和分析
•Isopore 滤膜不染色,使得背景干扰低
•非吸湿性,可快速干燥并减少样品分析时间
•半透明材料无需透明处理,可用于透射光显微镜;也提供棕色产品
应用:
空气监测,落射荧光显微镜,趋化性测定
特点 & 优势:
•膜结构将颗粒保留在表面上,简化了计数和分析
•Isopore 滤膜不染色,使得背景干扰低
•非吸湿性,可快速干燥并减少样品分析时间
•半透明材料无需透明处理,可用于透射光显微镜;也提供棕色产品
应用:
空气监测,落射荧光显微镜,趋化性测定
滤器类型:筛选过滤
滤器编码:TCTP
应用
- 趋化
- 生物测定
- 细胞学
- 空气监测
- 微塑料分析
注意
高压灭菌后可能会降低流速。
法律信息
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany