主要文件
TANKVNT22
Milli-Q
通气过滤器
pore size 0.22 μm, carbon, and soda lime, Advanced protection against airborne contaminants for storage tanks
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104212
NACRES:
NB.24
质量水平
用途
(for type 3 water)
包装
pkg of 2 units
制造商/商品名称
Milli-Q®
高度
33 cm (12.8 in.)
孔径
0.22 μm pore size
相容性
for use with SDS
for use with tanks
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
  • 通风过滤器可保护高度敏感的储存纯水免受环境中可能的污染物的影响。其中包括主要来自实验室大气的二氧化碳、颗粒物、微生物和挥发性有机化合物。
  • 包含精心选择的纯化介质组合,以去除在储存过程中可能降低纯化水质量的空气污染物。包含碱石灰以防止 CO2 污染。
  • 通风过滤器纯化柱由聚丙烯、聚醚砜和苯乙烯-丙烯腈树脂制成。
应用
通气过滤器提供先进的防空气污染物保护功能。
特点和优势
用于去除二氧化碳的苏打石灰。
法律信息
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany