Key Documents
TANKLKXL1
Milli-Q
水传感器
For high volume water purification systems
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104200
NACRES:
JA.13
包裝
pkg of 1 unit
相容性
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
该水传感器是一种安全附件,用于检测地板上的水溢出,并自动关闭系统′入口电磁阀,以关闭来自系统或主供水的给水通道。水传感器通常放置在地板或工作台上,最方便实验室使用。
應用
用于高容量水净化系统的水传感器配件可防止在不太可能发生泄漏的情况下对实验室造成水损坏。
特點和優勢
  • 高度降低泛滥风险。
  • 保护仪器和实验室环境免受水损害。
法律資訊
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany