文件
SX1075
Sigma-Aldrich
蔗糖
Meets ACS Specifications GR ACS
别名:
α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-D-吡喃葡萄糖基β-D-呋喃果糖苷, β-D-果糖-α-D-吡喃葡萄糖苷, D(+)-蔗糖, 糖
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H22O11
CAS号:
分子量:
342.30
Beilstein:
90825
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
酶委員會索引編號:
200-334-9
形狀
crystals
顏色
white
pH值
7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
185-187 °C (lit.)
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChI 密鑰
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Meets ACS Specifications GR ACS
分析報告
Chloride (Cl)0.005% maxColorWhiteFormCrystalsHeavy metals (as Pb)5ppm maxInsoluble matter0.005% maxInvert sugar0.05% maxIron (Fe)5ppm maxLoss on drying (105°C)0.03% maxResidue after ignition0.01% maxSpecific rotation [a]25/D+66.3-+66.8°Sulfate and sulfite (as SO4)0.005% maxTitrable acid0.0008meq/g max
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1