主要文件
SX0665
Supelco
Sodium Nitrite
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
别名:
Sodium Nitrite, Diazotizing salts
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
NNaO2
CAS号:
分子量:
69.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
231-555-9
agency
meets USP/NF
品質等級
化驗
≥97.0%
形狀
solid
雜質
≤0.01% Insoluble matter
pH值
9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
280 °C (decomposition)
溶解度
820 g/L
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
正離子痕跡
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
應用
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
分析報告
Assay: 97.0% min
Calcium (Ca): 0.01% max
Chloride (Cl): 0.005% max
Heavy metals (as Pb): 0.001% max
Insoluble matter: 0.01% max
Iron (Fe): 0.001% max
Potassium (K): 0.005% max
Sulfate (SO4): 0.01% max
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3