文件
SX0355
Supelco
Sodium Borate, Decahydrate
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
别名:
Sodium Borate, Decahydrate, Sodium Tetraborate, Dodecahydrate, Borax
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
B4Na2O7 · 10H2O
CAS号:
分子量:
381.37
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
215-540-4
agency
meets USP/NF
品質等級
蒸汽壓力
0.213 hPa ( 20 °C)
化驗
99.5-105.0%
形狀
crystals or granules
雜質
≤0.005% Insoluble matter
顏色
white
pH值
9.2 (20 °C, 47 g/L in H2O)
mp
75 °C (Elimination of water of crystallisation)
溶解度
49.74 g/L
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
正離子痕跡
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
InChI
1S/B4O7.2Na.10H2O/c5-1-9-3(7)11-4(8)10-2-6;;;;;;;;;;;;/h;;;10*1H2/q-2;2*+1;;;;;;;;;;
InChI 密鑰
OJPFLODMGUZMKD-UHFFFAOYSA-N
應用
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
分析報告
Assay99.5-105.0%Calcium (Ca)0.005% maxChloride (Cl)0.001% maxColorWhiteFormCrystals/granulesHeavy metals (as Pb)0.001% maxInsoluble matter0.005% maxIron (Fe)5ppm maxPhosphate (PO4)0.001% maxSulfate (SO4)0.005% maxpH of a 0.01 m solution at 25°C9.15-9.20
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1