主要文件
SVSCA47FH3
Millipore
Optiscale Durapore Multimedia 1.2/0.5/0.22 µm TC/HB
OptiScale® 47, filtration area 17.7 cm2, pore size 1.2/0.5/0.22 μm
别名:
OptiScale®囊式过滤器,带Durapore® 1.2/0.5/0.22 µm滤膜,多介质
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151806
eCl@ss:
32031610
物料
PVDF membrane
PVDF vent cap
fluoroelastomer FKM seal
mixed cellulose esters (MCE) membrane
mixed cellulose esters (MCE) prefilter
polycarbonate
polypropylene support
质量水平
管理合规性
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
无菌性
non-sterile
灭菌适用性
autoclavable compatible
产品线
OptiScale® 47
特点
hydrophilic
制造商/商品名称
OptiScale®
参数
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
70 mL process volume
80 psig max. inlet pressure
技术
sterile filtration: suitable
长度
8.2 cm (3.24 in.)
宽度
2.75 in.
直径
6.9 cm (2.7 in.)
过滤面积
17.7 cm2
入口接头直径
3/4 in.
出口接头直径
1/4 in.
杂质
≤0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
基质
Multimedia Durapore®
pore size
1.2/0.5/0.22 μm pore size
输入
sample type liquid
泡点
≥3450 mbar (50 psig), air with water at 23 °C
配件
inlet sanitary flange
outlet hose barb
(19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and 6 mm (1/4 in.) Hose Barb Outlet)
运输
ambient
一般描述
设备配置:胶囊
其他说明
这些产品是在符合 FDA 良好生产规范的工厂内生产的。
使用说明
  • 生物截留:细菌
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:蛋白纯化
  • 预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
  • 使用说明:参见OPTISCALE®-25用户手册的安装和润湿部分
  • 存储声明:参见OPTISCALE®-25用户手册
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
制备说明
灭菌方法
在 123 °C下进行 60 分钟的 3 个高压灭菌循环
分析说明
用水冲洗 ≥100 mL 后,将满足 USP 可氧化物质测试要求
法律信息
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3