主要文件
SLAAR33SS
Millipore
Millex MCE针式过滤器
pore size 0.8 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
别名:
0.8 μm MCE针式过滤器, MF-Millipore MCE针式过滤器, Millex-AA针式过滤器, 混合纤维素酯针式过滤器
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104922
NACRES:
NB.24
物料
mixed cellulose esters (MCE) membrane
modified acrylic housing
质量水平
无菌性
ethylene oxide treated
sterile
产品线
Millex
保质期
3 yr
特点
hydrophilic
参数
10 bar max. inlet pressure at 145 psi
45 °C max. temp.
技术
sterile filtration: suitable
直径
33 mm
inlet to outlet H
27 mm
体积
100 mL
颜色
blue
基质
MF-Millipore
孔径
0.8 μm
输入
tissue culture medium
aqueous solution(s)
泡点
≥14 psi, water
配件
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
相关类别
一般描述
“Millex” MCE 针头过滤器采用孔径0.8 μm的混合酯纤维素膜和改性丙烯酸外壳。
应用
该“Millex” MCE 针头过滤器用于蛋白质溶液、组织培养基、添加剂、缓冲液和生物溶液及水的澄清和无菌过滤。
特点和优势
  • 该过滤器的双向支架便于从向前和向后方向过滤水溶液。
  • 它有效去除大于滤膜额定孔径的微生物、微粒、沉淀物和未溶解粉末。
  • 这些过滤器是一次性的、无热原、无毒。.
  • 不含天然乳胶
其他说明
该“Millex” MCE 针头过滤器仅供研究使用。
法律信息
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3