Key Documents
SHGEA47HH3
Millipore
Millipore Express® SHC,OptiScale®囊式
OptiScale® 47, filtration area 17.7 cm2, pore size 0.5/0.2 μm
别名:
Optiscale 47mm Millipore Express SHC 0.5/0.2 μm 1/4 in. HB/HB
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
eCl@ss:
32031690
材料
PVDF vent cap
fluoroelastomer FKM seal
polycarbonate
polyethersulfone
polypropylene support
品質等級
法律遵循
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
無菌
non-sterile
滅菌相容性
autoclavable compatible
產品線
OptiScale® 47
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Millipore Express®
參數
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
技術
sterile filtration: suitable
長度
9.4 cm (3.70 in.)
寬度
2.75 in.
柱標稱長度
3.70 in. (94 mm)
直徑
6.9 cm (2.7 in.)
過濾面積
17.7 cm2
入口接頭直徑
1/4 in.
出口接頭直徑
1/4 in.
基質
Millipore Express® SHC
pore size
0.5/0.2 μm pore size
起泡點
≥4000 mbar (58 psig), air with water at 23 °C
接頭
inlet hose barb
outlet hose barb
(6 mm (1/4 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
设备配置:胶囊
其他說明
这些产品在符合FDA药品生产质量管理规范的工厂生产。
使用说明
  • 生物截留:细菌
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:蛋白纯化
  • 预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
  • 使用说明:参见OPTISCALE®-25用户手册的安装和润湿部分
  • 存储声明:参见OPTISCALE®-25用户手册
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
準備報告
灭菌方法
在 126 °C下进行 60 分钟的 3 个高压灭菌循环
分析報告
用水冲洗 ≥100 mL 后,将满足 USP 可氧化物质测试要求
法律資訊
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
访问文档库
商品
A cost-model compares modalities like viral vectors and mRNA for production scale decision-making.
A cost-model compares modalities like viral vectors and mRNA for production scale decision-making.
A cost-model compares modalities like viral vectors and mRNA for production scale decision-making.
A cost-model compares modalities like viral vectors and mRNA for production scale decision-making.