技術
cell based assay: suitable
檢測方法
fluorometric
運輸包裝
ambient
一般說明
线粒体是在大多数细胞中大量发现的细胞器,其中发生呼吸和能量产生的生化过程。在代谢活跃的细胞中,线粒体通过维持跨内膜和外膜的质子梯度来产生膜电位。线粒体膜电位的丧失是细胞凋亡和不良细胞健康的标志。
BioTracker线粒体染料是用于染色活细胞中线粒体的荧光染色剂。染料是膜可渗透的,并且在线粒体膜中积累后会发出明亮的荧光。当线粒体在细胞死亡过程中去极化时,染色会丢失,从而可以监测细胞活率。
可以使用蓝色DAPI通道检测BioTracker 405蓝色线粒体染料。
光谱特性
吸光度: 398nm
发射:440nm
BioTracker线粒体染料是用于染色活细胞中线粒体的荧光染色剂。染料是膜可渗透的,并且在线粒体膜中积累后会发出明亮的荧光。当线粒体在细胞死亡过程中去极化时,染色会丢失,从而可以监测细胞活率。
可以使用蓝色DAPI通道检测BioTracker 405蓝色线粒体染料。
光谱特性
吸光度: 398nm
发射:440nm
應用
活细胞成像染色线粒体膜的线粒体染料,用于检测细胞活力、代谢活性和整体细胞健康。
活细胞荧光成像
研究子类别
活细胞染料
活细胞染料
研究类别
细胞成像
细胞成像
品質
光谱性质
吸光度: 398nm
发射:440nm
吸光度: 398nm
发射:440nm
外觀
冻干
儲存和穩定性
将BioTracker 405蓝色线粒体染料储存在-20ºC。避光保存。
注意:打开小瓶前,短暂离心小瓶以收集小瓶底部的内容物。
注意:打开小瓶前,短暂离心小瓶以收集小瓶底部的内容物。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3