技術
cell culture | stem cell: suitable
flow cytometry: suitable
品質等級
螢光
λex 488 nm
λex 532 nm
λem 615 nm
檢測方法
fluorometric
運輸包裝
wet ice
一般說明
在《自然通讯》中了解更多有关AldeRed的信息!(立刻了解!)
高ALDH活性是正常和恶性干细胞的通用标志物。可以基于ALDH的酶活性来鉴定和分离细胞,ALDH是一种负责氧化有害醛副产物的解毒酶。标志物ALDH已被用于从各种人类恶性肿瘤分离癌症干细胞,包括膀胱、乳腺、宫颈、结肠、头颈部、肝、肺、胰腺、前列腺和卵巢。AldeRed测定法使用荧光且无毒的ALDH底物(AldeRed 588-A),该底物可自由扩散到完整和有活力的细胞中,但一旦被ALDH转化为相应的酸,则仍被留在细胞内。产生的荧光量与细胞中的ALDH活性成正比,并通过流式细胞术进行测量,从而可以进行荧光激活细胞分选(FACS)。该试剂盒提供ALDH抑制剂二乙氨基苯甲醛(DEAB),用于背景荧光评估所需的阴性对照检测。
應用
•暴露于活化的AldeRed 588-A后,所有活的完整细胞(即使ALDH表达低)也会发荧光。对于每个细胞样品,必须生成DEAB处理的对照以建立基线荧光。
•使用无菌技术处理所有试剂。
干细胞研究
细胞凋亡 & 癌症
成分
2.DEAB试剂:(部件号CS216595)。一(1)瓶含有1 mL DEAB(二乙氨基苯甲醛)试剂。
3.盐酸(2N):(部件号CS216594)。 一(1)瓶含有1.5 mL的2标准盐酸。
4.二甲基亚砜:(部件号CS216593)。 一(1)瓶含有1.5 mL的二甲基亚砜(DMSO)。
5.AldeRed 检测缓冲液:(部件号CS216592)。 四(4)瓶,每瓶含有25 mL AldeRed检测缓冲液。
6.维拉帕米: (部件号CS220012)。 四(4)瓶,每瓶含有615 µg维拉帕米粉末。
品質
• AldeRed® 试剂纯度为95%(PMR)
儲存和穩定性
• 复溶和活化的AldeRed试剂可以在-20°C下以等分试样避光保存长达1年。不建议反复冻融。
•补充有维拉帕米的AldeRed分析缓冲液可以在2-8°C下以等分试样保存长达3个月。
法律資訊
免責聲明
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
閃點(°F)
55.4 °F
閃點(°C)
13 °C
商品
AldeRed™ 588-A detects ALDH activity in cancer stem cells, aiding in cancer research.
AldeRed™ 588-A detects ALDH activity in cancer stem cells, aiding in cancer research.
AldeRed™ 588-A detects ALDH activity in cancer stem cells, aiding in cancer research.
AldeRed™ 588-A detects ALDH activity in cancer stem cells, aiding in cancer research.
实验方案
制备3D癌症干细胞球状体的分步肿瘤成球实验方案
Step-by-step tumorpshere formation protocol that can used to generate 3D cancer stem cell spheroids.
Step-by-step tumorpshere formation protocol that can used to generate 3D cancer stem cell spheroids.
Step-by-step tumorpshere formation protocol that can used to generate 3D cancer stem cell spheroids.