主要文件
SCM018
Sigma-Aldrich
胚状体(EB)形成培养基
The Embryoid Body Formation Medium (EB Media) has been optimized & qualified to support the formation of embryoid body.
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
品質等級
形狀
liquid
技術
cell differentiation: suitable
輸入
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
運輸包裝
dry ice
一般說明
胚状体(EB)形成培养基已经过优化,符合支持胚状体形成的条件。 培养基可在无胶培养皿上从悬挂滴或悬浮培养形成EB。该方法已被证实可将小鼠胚胎干细胞分化为神经、脂肪和心肌细胞系。
胚胎干细胞(ES)是源于胚胎着床前的内细胞团(ICM)的多能细胞,具有独特的分化能力,可分化为包含所有三个胚胎胚层(外胚层、中胚层和内胚层)的细胞。 大多数用于将小鼠胚胎干细胞分化为多种细胞的方案都涉及一个初始步骤,即通过胚状体(EB)的形成进行胚胎干细胞的自发分化。EB通过在低附着培养皿中悬浮培养胚胎干细胞形成。 培养皿的非粘附表面帮助胚胎干细胞聚集成一个紧密的细胞球,称为胚状体。 EB被认为有助于维持胚胎组织,并有效模仿胚胎发育的一些早期阶段。
外觀
胚状体(EB)形成培养基是含有胎牛血清的专有配方。
儲存和穩定性
在-20°C下储存直至准备使用。 解冻后,在2-8°C下最多可保存一个月。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
商品
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
可生成组织和干细胞来源3D脑、胃肠道、肺和癌症肿瘤类器官模型的类器官培养产品。
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
查看所有结果