主要文件
QTUMMPKEX
Milli-Q
套件:Quantum® EX 纯化柱 & Millipak®
Kit with Millipak® 40 Express Filter, For use with Milli-Q® water purification systems.
别名:
套装:Quantum®EX 纯化柱& Millipak® 40 Express终端过滤器
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104212
NACRES:
JA.13
物料
PVDF filter
polypropylene and polyethylene cartridge
质量水平
包装
pkg of 1 kit
制造商/商品名称
Millipak®
Quantum®
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
该套件由一个Quantum® EX精制柱和一个Millipak® 40 最终过滤器组成。
Quantum® EX 精制柱包含精心挑选的净化介质组合,以去除影响特定应用的痕量污染物。
该精制柱由聚丙烯和聚乙烯制成,适用于超纯水的生产,并符合低有机物和离子可萃取物的要求。
Millipak® 40 过滤器产生无颗粒和无细菌的水,满足科学应用的严格要求。
应用
该试剂盒含有Organex和Ionex树脂,用于去除微量的有机物和离子。
特点和优势
  • Quantum® EX 精制柱设计用于去除超纯水中的痕量有机物和离子
  • Millipak® 40 过滤器采用Durapore® PVDF膜制成,提供高流速和处理量、低可提取物和广泛的化学相容性。
  • 滤膜以带沟槽的刚性塑料圆盘支撑,确保水流速高、对压力变动的耐受力高,没有滤膜破裂的风险。
  • Millipak® 膜过滤器采用一种独特、清洁的堆叠盘设计,使得滞留体积和颗粒脱落达到最少。
  • Millipak® 40 过滤器连接供水点的出口,如Milli-Q® 纯水系统的POD。
其他说明
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用方式:过滤
  • 应用:实验室一般分析
  • 设计用途:水净化
  • 使用说明:该产品提供通过0.22 μm消毒级膜过滤的水。请参阅系统提供的《系统设备用户指南》“使用系统”部分
  • 储存条件:干燥储存
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
法律信息
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
QUANTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany