主要文件
PX0427
Supelco
石油醚
Reagent
别名:
石脑油
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191502
酶委員會索引編號:
232-453-7
品質等級
形狀
liquid
蒸發殘留物
≤0.001%
顏色
APHA: ≤10
bp
60-90 °C
轉變溫度
flash point -7 °C
密度
0.73 g/cm3 at 20 °C
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Reagent
分析報告
AcidTo pass testAppearanceTo pass testBoiling range60-90°CColor (APHA)10 maxEvaporation residue0.001% maxHeavy oils and fatsTo pass testOdorTo pass testSulfur compounds (Doctor test)Negative
象形圖
FlameHealth hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
19.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-7 °C - closed cup