Key Documents
PMEF-CFL-P1
Sigma-Aldrich
EmbryoMax® 原代小鼠胚胎成纤维细胞
Mouse
别名:
CF-1 MEF Feeder Cells, CF-1 MEFs, CF-1 PMEFs, CF1 Mouse Feeder Cells, MEF Feeder Cells, CF-1 PMEFs, CF-1 MEFs, MEFs, Mouse Feeder Cells
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106509
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.81
product name
EmbryoMax® 原代小鼠胚胎成纤维细胞, PMEF, Strain CF1, Not Treated, Passage 1
生物源
mouse
品質等級
製造商/商標名
Specialty Media
EmbryoMax®
技術
cell culture | stem cell: suitable
輸入
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type primary embryotic fibroblasts (PMEFs)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
運輸包裝
liquid nitrogen
一般說明
EmbryoMax系列PMEF细胞为研究人员提供了ES细胞培养的便捷解决方案,省去了耗时的饲养层细胞分离和制备过程。许多胚胎干细胞培养方案需要使用原代小鼠胚胎成纤维细胞(PMEF)细胞。在这些方案中,ES细胞通常在单层PMEF饲养层细胞上培养。 饲养层细胞在干细胞培养中发挥两个重要作用:它们会向培养基中分泌几种有助于维持其多能性的重要生长因子,并为ES细胞生长提供细胞基质。
PMEF-CFL-P1是在第13天从CF1小鼠胚胎分离的低传代原代小鼠胚胎成纤维细胞(pMEF)。 细胞尚未被有丝分裂阻滞。 PMEF是用于支持未分化的小鼠和人类多能干细胞培养物生长的传统饲养层细胞。 另外,成纤维细胞的低传代原代培养物具有高增殖能力,可用于重编程。 众所周知,每次传代时细胞重编程效率都会下降,这可能是由于PMEF在以后传代时的增殖能力降低所致。这些未经处理的PMEF细胞是高质量,低传代(P1)小鼠成纤维细胞,已成功高效重编程为iPS细胞。它们可用于研究重编程的机制,或进一步扩展并用γ辐射或丝裂霉素C处理以使生长停滞的饲养层细胞。有关PMEF细胞的完整培养和培养基,请参见小鼠胚胎干细胞培养手册。
細胞系描述
原代小鼠胚胎成纤维细胞
應用
PMEF,菌株CF1,未处理,第1代
研究类别
干细胞研究
包裝
1x106 个细胞
外觀
在含有DMSO的EMD Millipore冷冻培养基(S-002-D)中冷冻提供。
儲存和穩定性
接收后,小瓶应在-80°C下储存。如果储存时间超过6个月,则在液氮的气相中储存2年(确保盖紧)。
法律資訊
EmbryoMax is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
商品
Mouse embryonic fibroblasts (MEFs) serve as a feeder layer for both mouse and human embryonic stem cells (ES cells) and induced pluripotent stem cells (iPSCs).
Mouse embryonic fibroblasts (MEFs) serve as a feeder layer for both mouse and human embryonic stem cells (ES cells) and induced pluripotent stem cells (iPSCs).
Mouse embryonic fibroblasts (MEFs) serve as a feeder layer for both mouse and human embryonic stem cells (ES cells) and induced pluripotent stem cells (iPSCs).
Mouse embryonic fibroblasts (MEFs) serve as a feeder layer for both mouse and human embryonic stem cells (ES cells) and induced pluripotent stem cells (iPSCs).