Merck
P3B050A01
Millipore
带 Biomax® 膜的 Pellicon® 3 盒式滤膜包
50kDa, A Screen, 0.11 m2
别名:
Pellicon® 3 Cassette with Biomax 50 kDa Membrane, A screen, 0.11 m2
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151806
eCl@ss:
32031623
物料
TPE seal
polyethersulfone
polypropylene cap (for end)
polypropylene screen
质量水平
特点
holdup volume 9 mL (in feed channel)
制造商/商品名称
Pellicon®
参数
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours)
4-6 L/min-m2 recirculation rate
40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
技术
analytical sample preparation: suitable
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (concentration)
高度
2.3 cm (0.90 in.)
长度
20.6 cm (8.1 in.)
宽度
5.6 cm (2.2 in.)
膜面积
0.11 m2
重量萃取物
≤1500 mg/m2
基质
Biomax® (Membrane)
孔径
50 kDa NMWCO
pH值(酸碱度)
1-14
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Pellicon® 3过滤设备是先进的高性能试剂盒,非常适合当今’更高滴度的治疗性抗体以及要求更高操作压力、温度和腐蚀性清洁制度的更苛刻的过滤过程。
Pellicon® 3带Biomax®膜的暗盒非常适合过滤单克隆抗体和含有白蛋白、激素、疫苗和生长因子的溶液。
该P3B050A01 Pellicon® 3超滤装置的孔径为50 kDa NMWCO,Biomax® 50膜,尺寸为2.3 cm (H) x 5.6 cm (W) x 20.6 cm (L)。
特点和优势
  • 坚固&可靠–非常适合当今要求更高的过滤工艺
  • 高性能–具有优异的分辨率、产量和抗背压性能
  • 最佳的产品回收率–得益于成熟的膜技术
  • 无空隙技术–尖端的膜几乎解决了任何分离难题
  • 无缺陷,优异的附着力–Ultracel®使用铸造在微孔基底上的复合膜
  • 自动化制造–提供无与伦比的性能、一致性和可靠性
  • 易于安装 & 维护-安装和维护简单
其他说明
这些产品是在遵守良好生产规范的工厂中生产的。
分析说明
重力提取物:在受控室温下在水中放置24小时后
法律信息
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Corrosion
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Met. Corr. 1
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1