物料
composite regenerated cellulose (CRC)
polypropylene screen
polyurethane adhesive
质量水平
制造商/商品名称
Pellicon®
参数
0.33 bar max. transmembrane pressure (5 psig) (reverse)
3.5 bar max. transmembrane pressure (50 psig) at 30 °C (forward)
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
技术
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
高度
9.0 cm (3.5 in.)
长度
21 cm (8.3 in.)
宽度
17.8 cm (7.0 in.)
过滤面积
2 m2
滤膜标称面积
2 m2
重量萃取物
≤1500 mg/m2
基质
Ultracel®
孔径
100 kDa NMWCO
pH值(酸碱度)
2-13
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Pellicon® 2超滤膜包(PLCHK膜,Maxi型)树立了盒式切向流过滤装置的标准。P2C100V20专门设计用于工艺放大和应用开发。
密理博(Millipore)的PLCHK聚醚砜膜无空隙结构,可以防止溶质穿过传统超滤膜薄皮层下方的空隙(微缺陷)漏出。这些无空隙膜的渗透性更强,从而产生具有同等或优异的产品保留率的高通量。无空隙膜的优势是处理更快、产率更高,而占用体积更小。
Pellicon® 2超滤膜包(Maxi型)过滤面积2 m2,孔径100 kDa NMWCO(截留分子量)。
密理博(Millipore)的PLCHK聚醚砜膜无空隙结构,可以防止溶质穿过传统超滤膜薄皮层下方的空隙(微缺陷)漏出。这些无空隙膜的渗透性更强,从而产生具有同等或优异的产品保留率的高通量。无空隙膜的优势是处理更快、产率更高,而占用体积更小。
Pellicon® 2超滤膜包(Maxi型)过滤面积2 m2,孔径100 kDa NMWCO(截留分子量)。
应用
以下物质的浓缩、脱氧或缓冲液交换:
以下物质的捕获、清洗或澄清:
- 蛋白质溶液
- 多糖溶液
- 病毒悬浮液
以下物质的捕获、清洗或澄清:
- 细胞培养物和裂解产物
- 胶体悬浮液
- 病毒培养物
特点和优势
- V型筛网(开放流道)
- 先进的无空隙膜可以解决任何分离挑战
- 短流道实现更高的通量和分离度
- 提供流道配置选择,便于进行工艺优化
- 可预测、快速、可放大
- 确实的线性放大能力,从实验室规模到数千升的工业规模
- 分离度更高、收率更好、优良的耐反压性
- Ultracel膜是微孔基底支撑的复合材料膜,是一种性能优良的无缺陷膜
其他说明
这些产品在符合FDA药品生产质量管理规范的工厂生产。
预过滤要求:100 µm
分析说明
可提取物质量:水冲洗后测定
法律信息
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2