主要文件
NSTP-3X6
Millipore
NovaSeptum取样装置末端保护盖
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104105
eCl@ss:
36101790
物料
PVC
产品线
NovaSeptum®
制造商/商品名称
NovaSeptum®
长度
12.7 mm ± 2.00
宽度
8.0 mm ± 0.25
8.00 mm ± 0.25
厚度
1.00 μm ± 0.25
应用
sterile sampling
法律信息
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany