Key Documents
NSRULER-10100
Millipore
Volume Indicator Ruler, 100 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104105
eCl@ss:
36101790
材料
PVC
產品線
NovaSeptum®
製造商/商標名
NovaSeptum®
長度
169 mm ± 1
325 mm ± 1 mm
寬度
30.0 mm ± 1.0 mm
30 mm (±1)
厚度
30 μm (±1)
30 μm ± 1 μm
適合性
suitable for sampling
應用
sterile sampling
相容性
NovaSeptum® flat bag, 100 mL
for use with NOVASEPTUM® flat bag, 100 mL
法律資訊
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany