Key Documents
NA38/22TR
Millipore
用于NovAseptic®阀的EPDM隔膜
ethylene propylene diene monomer rubber
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
31411800
品質等級
產品線
NovAseptic®
參數
-1-6 bar pressure range (-14,5-87 psi) (gramm)
-30-135 °C temp. range (-22-275 °F)
應用
NovAseptic®阀门专用于无菌领域, 符合最严格的洁净和除菌要求。 无菌性设计是所有阀门的一大特色。 对于特定流体的应用,NovAseptic®阀门可使用适合相应流体的EPDM隔膜。
特點和優勢
NovAseptic®阀门适合用于生物制药领域的设备 和应用。包括 罐底阀,工艺定向流动控制,适合过滤器外壳的分流阀, 以及适合膜和色谱工艺等高值设备的阀门组件。 NovAseptic®阀门具有独特的无菌设计, 配合以诸如EPDM、硅胶和PTFE之类的隔膜材料, 使得操作工艺更易于验证。这些材料符合FDA标准, 并经过美国药典的Class VI材料认证检测。NovAseptic®阀门 经过专门设计,符合最严格的 洁净和除菌要求。
包裝
该 隔膜包装在封闭盒子内。
法律資訊
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany