material
EPDM rubber
Quality Segment
packaging
pkg of 5 numbers
manufacturer/tradename
MicropreSURE®
input
sample type beer
sample type wine
sample type food(s)
sample type sport drink
sample type dairy
sample type soft drink
sample type bottled water
sample type pharmaceutical(s)
sample type beverage(s)
sample type cider
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
shipped in
ambient
General description
EPDM O型密封圈+ 密封塞是 MicropreSure® 取样器的配件。MicropreSure® 取样器是一种可简化过程中微生物检测的在线过滤取样器。它是一种简单的保护性设计,可以在采集点对样品进行无菌处理,从而减少污染风险。EPDM橡胶O型密封圈+ 密封塞有助于样品的密封和无泄漏流动。
Application
EPDM O型密封圈+ 密封塞用于水性液体(如啤酒、乳制品、瓶装水、药物产品分析、软饮料、苹果汁、运动饮料和葡萄酒)的生产过程取样和过滤,用于生物负荷测试。
Legal Information
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany