Key Documents
MX1300
Supelco
4-甲基-2-戊酮
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
别名:
[=methyl isobutyl ketone(solvent)]甲基异丁基酮(溶剂), 异丁基甲基酮, 异丙基丙酮, 甲基异丁基酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHCH2COCH3
CAS号:
分子量:
100.16
Beilstein:
605399
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
203-550-1
agency
meets USP/NF
品質等級
蒸汽密度
3.5 (vs air)
化驗
≥98.5% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
840 °F
expl. lim.
1.2-8 %, 93 °F
雜質
≤0.002 meq/g Titrable acid
≤0.1% Water (H2O)
蒸發殘留物
≤0.005%
顏色
clearAPHA: ≤15
折射率
n20/D 1.395 (lit.)
pH值
7 (20 °C)
bp
117-118 °C
mp
−80 °C (lit.)
轉變溫度
flash point 14 °C
溶解度
14.1 g/L
密度
0.8 g/cm3 at 20 °C
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CC(C)CC(C)=O
InChI
1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
InChI 密鑰
NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
分析報告
Appearance: Clear
Assay (GC): 98.5% min
Color (APHA): 15 max
Evaporation residue: 0.005% max
Form: Liquid
Titrable acid: 0.002meq/g max
Water (H2O): 0.1% max
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
57.2 °F - closed cup
閃點(°C)
14 °C - closed cup