主要文件
MSPHEAD01
Millipore
MicropreSure®开启器
Milliflex® Plus Pump, suitable for bioburden testing, water monitoring
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116129
NACRES:
NB.24
材料
316L stainless steel
包裝
pkg of 1 unit
製造商/商標名
Milliflex®
輸入
sample type food(s)
sample type beverage(s)
應用
bioburden testing
water monitoring
clinical
environmental
food and beverages
industrial qc
相容性
Milliflex® Plus Pump
運輸包裝
ambient
一般說明
Micropresure® Opener 头是泵头适配器,用于Micropresure® 在线过滤取样器。通过将封闭系统中进行的取样过程减少为几个简单的步骤,Micropresure® 在线过滤取样器改善了使用点纯化水的微生物测试。MSOpener头与Milliflex® Plus泵兼容。Milliflex® Plus泵中的标准头可用 MSOpener 头代替。
應用
MSOpener 头是Milliflex® Plus泵的附件,该泵在生物负载测试、药品分析和水质监测中用于过滤试样。
準備報告
灭菌方法
高压灭菌
法律資訊
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany