Key Documents
MR-010
Sigma-Aldrich
M16培养基
EmbryoMax Modified M16 Medium (1X), Liquid, w/o Phenol Red
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.71
品質等級
形狀
liquid
製造商/商標名
Specialty Media
EmbryoMax®
技術
cell culture | embryo: suitable
cell culture | stem cell: suitable
輸入
sample type: mouse embryo(s)
儲存和穩定性
收货后-20°C 下最多可保存2个月。
注意:我们的额 EmbryoMax液体小鼠胚胎培养基两月生产一次.对于普通用户,我们鼓励长期订购,以确保不会发生订单缺货。
法律資訊
EmbryoMax is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2