form
liquid
mol wt
10-203 kDa
packaging
pkg of 500 μL
manufacturer/tradename
Millipore MPSTD4
storage temp.
−20°C
General description
mPAGE® 多色蛋白标准品是从 10 kDa 到 203 kDa、 与不同发色团共价偶联的10 种高度纯化的预染色蛋白混合物。 mPAGE® 多色蛋白标准品设计用于在 SDS-PAGE 期间观察蛋白质分离,验证膜上的蛋白质转移效率,以及蛋白质的近似大小。
存储缓冲液:62.5 mM Tris-H3PO4 (pH 7.5, 25 °C)、1 mM EDTA、2% SDS、10 mM DTT、1 mM NaN3、33% glycerol.每条泳道上样2.5 至10 μl 。
存储缓冲液:62.5 mM Tris-H3PO4 (pH 7.5, 25 °C)、1 mM EDTA、2% SDS、10 mM DTT、1 mM NaN3、33% glycerol.每条泳道上样2.5 至10 μl 。
- 除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Application
SDS-PAGE,,免疫印迹
- 免疫印迹(Western)
- 蛋白质印迹
Other Notes
4 °C最多3个月,或25 °C 最多2周。
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
此商品 | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| mol wt 10-203 kDa | mol wt - | mol wt 10-200 kDa | mol wt 26,600-180,000 Da |
| manufacturer/tradename Millipore MPSTD4 | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| packaging pkg of 500 μL | packaging - | packaging pkg of 500 μL | packaging - |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
存储类别
10 - Combustible liquids