主要文件
MIX0050LLIN
Millipore
Mobius 50 L铜色混合器衬板,铜色
Bronze Mobius® 50L mixer liner
别名:
Mobius® 混合器衬板
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103801
eCl@ss:
32010600
质量水平
产品线
Mobius®
法律信息
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany