Key Documents
MABS341
Sigma-Aldrich
抗-LRP6抗体,克隆1C10
clone 1C10, from mouse
别名:
Low-density lipoprotein receptor-related protein 6, LRP-6
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
1C10, monoclonal
物種活性
human, rat, mouse
技術
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... LRP6(4040)
一般說明
低密度脂蛋白受体相关蛋白6,也称为LRP6,是低密度脂蛋白受体基因家族(LDLR)的成员。LDLR是细胞表面蛋白。LRP6通过充当Wnt信号通路的共受体,在胚胎发育中起着至关重要的作用。LRP6是高度同源的,并在细胞膜中以二聚体形式存在,直到被Wnt磷酸化为止。LRP6与Dickkopf(DKK)拮抗剂家族具有高亲和力,当结合时,该拮抗剂会阻断Wnt。当LRP6与Wnt结合时,它会在多个位点被磷酸化,从而导致支架蛋白Axin被募集到细胞膜上并激活β-连环蛋白。β-连环蛋白阻止Wnt和LRP6结合。LRP6与2型常染色体显性冠状动脉疾病相关。导致LPR6胞外域缺失的突变导致恒定的活性,而羧基胞内域排斥具有负面作用,从而导致Wnt信号传导受阻。
免疫原
对应于人LRP6的带有FLAG标记的重组蛋白。
應用
免疫沉淀分析:一个代表性批次在某些细胞裂解物中免疫沉淀LRP6(Khan,Z.,et al.(2007).Mol Cell Biol. 27(20):7291-7301.)。
该LRP6抗体经验证可用于WB & IP检测LRP6蛋白。
品質
通过蛋白质印迹法在HEK293细胞裂解物中进行评价。
蛋白质印迹分析:1 µg/mL的该抗体在10 µg HEK293细胞裂解物中检测到LRP6。对于增强的结果,建议最终用户对该抗体进行更高的稀释度。
標靶描述
观测分子量〜200 kDa
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG,含PBS和0.05%叠氮化钠。
其他說明
浓度:关于批次特定浓度请参见检验报告。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2