克隆
IgG-A9, monoclonal
种属反应性
human, rat, hamster
技术
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG1κ
UniProt登记号
运输
ambient
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... HMGCR(3156)
一般描述
3-羟基-3-甲基戊二酰辅酶A还原酶(EC 1.1.1.34;UniProt P00347;也称HMG-CoA还原酶)由灰仓鼠(中国仓鼠)的HMGCR基因(基因ID 100756363)编码。HMG-CoA还原酶可催化HMG-CoA转化为甲羟戊酸,是甲羟戊酸-异戊二烯类化合物生物合成(MIB)途径的限制性酶,负责生成胆固醇和其他异戊二烯类化合物,以及蛋白质异戊二烯化所需的法尼基焦磷酸盐(FPP)。HMG-CoA还原酶受到低密度脂蛋白(LDL)通过LDL受体内化和降解产生的胆固醇以及氧化胆固醇类物质的抑制。HMG-CoA还原酶的竞争性抑制剂诱导肝脏中LDL受体的表达,进而增加血浆LDL的分解代谢,降低血浆胆固醇的浓度。HMG-CoA还原酶是一种多跨膜内质网蛋白,具有N端甾醇敏感结构域(SSD;a.a.61-218)和C端催化结构域(a.a.450-888),其活性在SSD与胆固醇结合时受到抑制。许多研究表明HMG-CoA还原酶和甲羟戊酸途径参与肿瘤发生。
特异性
克隆IgG-A9靶向HMC-CoA还原酶催化结构域内的表位(a.a. 450 887)。
免疫原
Membrane preapration from compactin-adapted CHO cells (Liscum, L., et al. (1983).J. Biol. Chem. 258(13) 8450-8455).
应用
可使用这种小鼠HMG-CoA还原酶单克隆抗体(克隆IgG-A9,货号MABS1233)检测HMG CoA还原酶,该抗体经验证可用于免疫细胞化学、免疫沉淀和蛋白质印迹。
研究类别
信号传导
信号传导
蛋白印迹分析:取用 0.01 mM 美伐他汀处理过夜的 CHO7 细胞的15 µg膜提取物,检测1:100 稀释的代表性批次(数据来源:Linda Donnelly, Department of Molecular Genetics, UT Southwestern Medical Center, Dallas, TX, USA)。
免疫细胞化学分析:多聚甲醛固定细胞,0.1% Triton X-100 透化,在有或没有 25-羟基胆固醇 (25-HC) 的情况下与美伐他汀、甲羟戊酸和 MG-132 一起培养,代表性批次通过间接免疫荧光染色检测到 HMG CoA 还原酶阳性 ER 膜结构 (Hartman, I.Z., et al. (2010).J. Biol. Chem. 285(25):19288-19298)。
免疫沉淀分析:从美伐他汀驯服的 CHO 细胞 (UT-1) 提取物中,代表性批次免疫耗竭 HMC-CoA 还原酶活性(Liscum, L., et al. (1983).J. Biol. Chem. 258(13) 8450-8455).
蛋白质印迹分析:在存在美伐他汀、MG-132(含或不含甲羟戊酸)的情况下,在用脂蛋白缺乏血清培养 CHO-K1 细胞,代表性批次检测到25-羟基胆固醇 (25-HC) 处理诱导的 HMC-CoA 还原酶从 ER 膜移位到细胞溶胶和脂质滴中。细胞 VCP 敲低可阻止甾醇诱导的 HMC-CoA 还原酶胞浆易位,但不能阻止脂滴易位 (Hartman, I.Z., et al. (2010).J. Biol. Chem. 285(25):19288-19298)。
蛋白质印迹分析:在存在蛋白酶体抑制剂 MG-132 的条件下,用美伐他汀和甲羟戊酸培养SV-589 人成纤维细胞,代表性批次检测到25-羟基胆固醇 (25-HC) 处理诱导的 HMC-CoA 还原酶泛素化。细胞中敲低 gp78A(而非 gp78B 或 Hrd1)可降低 25-HC 诱导的 HMC-CoA 还原酶泛素化 (Song, B.L., et al. (2005).Mol. Cell. 19(6):829-840)。
蛋白质印迹分析:用美伐他汀和甲羟戊酸培养SV-589 人成纤维细胞,代表性批次检测到 25-羟基胆固醇 (25-HC) 处理诱导的 HMC-CoA 还原酶降解。gp78A、VCP 或 Insig-1/-2 的细胞敲低抑制了甾醇诱导的 HMC-CoA 还原酶降解(Song, B.L., et al. (2005).Mol. Cell. 19(6):829-840)。
蛋白质印迹分析:用美伐他汀和甲羟戊酸培养的 HEK-293S 细胞,代表性批次在膜和核组分中检测到HMC-CoA 还原酶。用 25-羟基胆固醇 (25-HC) 进行额外处理会导致 HMC-CoA 还原酶降解(Sever, N., et al. (2003).Mol. Cell. 11(1):25-33)。
蛋白质印迹分析:在美伐他汀驯服的 CHO 细胞 (UT-1) 中,代表性批次检测到HMC-CoA 还原酶表达上调,而在 LDL 存在下培养的 UT-1 细胞中,HMC-CoA 还原酶表达丧失 (Liscum, L., et al. (1983).J. Biol. Chem. 258(13) 8450-8455).
蛋白质印迹分析:在饮食中添加考来烯胺和美维诺林的大鼠肝微粒体制剂中,代表性批次检测到HMC-CoA 还原酶上调幅度大于仅添加考来烯胺的大鼠,而添加胆固醇考来烯胺和美维诺林的肝脏 HMC-CoA 还原酶下调 (Liscum, L., et al. (1983).J. Biol. Chem. 258(13) 8450-8455)。
免疫细胞化学分析:多聚甲醛固定细胞,0.1% Triton X-100 透化,在有或没有 25-羟基胆固醇 (25-HC) 的情况下与美伐他汀、甲羟戊酸和 MG-132 一起培养,代表性批次通过间接免疫荧光染色检测到 HMG CoA 还原酶阳性 ER 膜结构 (Hartman, I.Z., et al. (2010).J. Biol. Chem. 285(25):19288-19298)。
免疫沉淀分析:从美伐他汀驯服的 CHO 细胞 (UT-1) 提取物中,代表性批次免疫耗竭 HMC-CoA 还原酶活性(Liscum, L., et al. (1983).J. Biol. Chem. 258(13) 8450-8455).
蛋白质印迹分析:在存在美伐他汀、MG-132(含或不含甲羟戊酸)的情况下,在用脂蛋白缺乏血清培养 CHO-K1 细胞,代表性批次检测到25-羟基胆固醇 (25-HC) 处理诱导的 HMC-CoA 还原酶从 ER 膜移位到细胞溶胶和脂质滴中。细胞 VCP 敲低可阻止甾醇诱导的 HMC-CoA 还原酶胞浆易位,但不能阻止脂滴易位 (Hartman, I.Z., et al. (2010).J. Biol. Chem. 285(25):19288-19298)。
蛋白质印迹分析:在存在蛋白酶体抑制剂 MG-132 的条件下,用美伐他汀和甲羟戊酸培养SV-589 人成纤维细胞,代表性批次检测到25-羟基胆固醇 (25-HC) 处理诱导的 HMC-CoA 还原酶泛素化。细胞中敲低 gp78A(而非 gp78B 或 Hrd1)可降低 25-HC 诱导的 HMC-CoA 还原酶泛素化 (Song, B.L., et al. (2005).Mol. Cell. 19(6):829-840)。
蛋白质印迹分析:用美伐他汀和甲羟戊酸培养SV-589 人成纤维细胞,代表性批次检测到 25-羟基胆固醇 (25-HC) 处理诱导的 HMC-CoA 还原酶降解。gp78A、VCP 或 Insig-1/-2 的细胞敲低抑制了甾醇诱导的 HMC-CoA 还原酶降解(Song, B.L., et al. (2005).Mol. Cell. 19(6):829-840)。
蛋白质印迹分析:用美伐他汀和甲羟戊酸培养的 HEK-293S 细胞,代表性批次在膜和核组分中检测到HMC-CoA 还原酶。用 25-羟基胆固醇 (25-HC) 进行额外处理会导致 HMC-CoA 还原酶降解(Sever, N., et al. (2003).Mol. Cell. 11(1):25-33)。
蛋白质印迹分析:在美伐他汀驯服的 CHO 细胞 (UT-1) 中,代表性批次检测到HMC-CoA 还原酶表达上调,而在 LDL 存在下培养的 UT-1 细胞中,HMC-CoA 还原酶表达丧失 (Liscum, L., et al. (1983).J. Biol. Chem. 258(13) 8450-8455).
蛋白质印迹分析:在饮食中添加考来烯胺和美维诺林的大鼠肝微粒体制剂中,代表性批次检测到HMC-CoA 还原酶上调幅度大于仅添加考来烯胺的大鼠,而添加胆固醇考来烯胺和美维诺林的肝脏 HMC-CoA 还原酶下调 (Liscum, L., et al. (1983).J. Biol. Chem. 258(13) 8450-8455)。
质量
通过亚型检测进行鉴别确认。
亚型分析:通过亚型检测确认该单克隆抗体为小鼠IgG1。
亚型分析:通过亚型检测确认该单克隆抗体为小鼠IgG1。
目标描述
观测值〜92 kDa。计算分子量:97.08 kDa(仓鼠),97.48/92.02/99.75 kDa(人同工型1/2/3(HMGCR-1b)),96.69 kDa(大鼠)。在一些裂解液中可能会观察到未表征的条带。
外形
在含 0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl 和 0.05% 叠氮化钠的缓冲液中的纯化的小鼠 IgG1。
形式:纯化
纯化蛋白G。
储存及稳定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
其他说明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Xiu-Qing Li et al.
Journal of virology, 97(6), e0041223-e0041223 (2023-05-31)
Pseudorabies virus (PRV) is a double-stranded DNA virus that causes Aujeszky's disease and is responsible for economic loss worldwide. Transmembrane protein 41B (TMEM41B) is a novel endoplasmic reticulum (ER)-localized regulator of autophagosome biogenesis and lipid mobilization; however, the role of
Peng-Wei Yu et al.
Microbiology spectrum, 10(2), e0227621-e0227621 (2022-04-12)
Porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV) infection leads to late-term reproductive failure and respiratory illness that affect the global swine industry. Epigallocatechin gallate (EGCG) is a polyphenolic compound from green tea that exerts antiviral activity against diverse viruses. This
Ankit Sharma et al.
PloS one, 14(1), e0209435-e0209435 (2019-01-10)
Metformin, a widely prescribed anti-diabetic drug, shows anticancer activity in various cancer types. Few studies documented that there was a decreased level of LDL and total cholesterol in blood serum of metformin users. Based on these views, this study aimed
Dönem Avci et al.
The Journal of biological chemistry, 300(2), 105644-105644 (2024-01-14)
Intramembrane proteolysis regulates important processes such as signaling and transcriptional and posttranslational abundance control of proteins with key functions in metabolic pathways. This includes transcriptional control of mevalonate pathway genes, thereby ensuring balanced biosynthesis of cholesterol and other isoprenoids. Our
Tsuyoshi Waku et al.
iScience, 24(10), 103180-103180 (2021-10-21)
Lipids, such as cholesterol and fatty acids, influence cell signaling, energy storage, and membrane formation. Cholesterol is biosynthesized through the mevalonate pathway, and aberrant metabolism causes metabolic diseases. The genetic association of a transcription factor NRF3 with obesity has been