Key Documents
MABS1214
Sigma-Aldrich
抗-PEG(甲氧基)抗体,克隆RM105
clone RM105, from rabbit, purified by affinity chromatography
别名:
PEG, pegylation, methoxy group, Polyethylene glycol, polyethylene oxide, PEO, polyoxyethylene, POE
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
RM105, monoclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性(以同源性預測)
all
技術
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
聚乙二醇(PEG)是一种聚醚化合物,从工业制造到医药都有许多应用。PEG也称为聚环氧乙烷(PEO)或聚氧乙烯(POE),取决于其分子量。PEG是连接到甘油主链的长链聚合物家族。PEG的某些特性是非离子的、无毒的、生物相容的、强亲水性的聚合物,在水溶液中具有较大的排阻体积。聚乙二醇化是将PEG结构共价偶联至另一个较大的分子(例如,治疗性蛋白质)的行为,然后将其称为聚乙二醇化蛋白质。PEG的共价连接(PEG化)通常用于修饰多种蛋白质和药物。聚乙二醇化分子的一些治疗益处包括增加生物利用度、增加药物血液循环、优化药代动力学、降低免疫原性和降低给药频率。聚乙二醇化分子的其他好处包括减慢肾脏排泄、提高蛋白水解的稳定性、增加生物药物在水溶液中的溶解度、增加流体动力学半径、降低免疫原性和蛋白水解裂解。该抗体与聚乙二醇的末端甲氧基反应。
免疫原
对应于所有PEG(甲氧基)的重组蛋白。
應用
免疫组织化学分析: 0.5 μg/mL的该抗体在注射的小鼠肝脏和肾脏中检测到PEG(甲氧基)-BSA
ELISA分析: 该抗体的多个浓度用于检测三种不同的BSA-PEG结合物(5K、40K和40K分支)
抗PEG(甲氧基),克隆RM105是抗PEG(甲氧基)的抗体,用于WB、IH、ELISA。
研究子类别
表位标记
研究类别
信号传导
品質
通过蛋白质印迹法对重组甲氧基PEG偶联BSA进行评价
蛋白质印迹分析: 该抗体以1:1,000稀释度在结合的重组BSA上检测到PEG(甲氧基)
標靶描述
BSA为66 kD,甲氧基PEG为5 kD。 66 kD以上的其他条带是由于缀合和二聚化水平不同所致。
外觀
纯化兔单克隆IgG,溶于含1% BSA和0.09%叠氮化钠的PBS缓冲液中
纯化蛋白A
儲存和穩定性
自接收之日起,在2-8°C下可稳定保存1年。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
Feng-ying Huang et al.
European journal of cancer (Oxford, England : 1990), 48(14), 2260-2269 (2012-01-20)
Cytochalasin D targets actin and is ubiquitous in eukaryotic cells. When cytochalasin D is used as a cytotoxic agent in cancer therapy, it causes significant side effects. To prevent this, cytochalasin D can be encapsulated in polyethylene liposomes. In this