主要文件
MABS1212
Sigma-Aldrich
抗Geminin抗体,克隆4B10.1
clone 4B10.1, from mouse
别名:
Geminin
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
4B10.1, monoclonal
物種活性
human
技術
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG2aκ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... GMNN(51053)
一般說明
Geminin(UniProt O75496)由人 GMNN 基因(基因 ID 51053)编码。Geminin 是 DNA 复制的负调节剂,是 Geminin 家族的创始成员,其成员还包括 Idas(multicilin;McIdas)和 GemC1(Geminin 含有卷曲螺旋结构域的蛋白质 1)。Geminin 结合 Cdt1 并抑制微型染色体维持复合物(MCM)加载到染色质上和复制前复合物(preRC)的形成。Geminin 是一种 209 个氨基酸的蛋白质,可以通过中间卷曲的螺旋结构(Geminin 的 aa94-144)以头对尾的方式与 Idas 或 GemC1 形成同型二聚体或异源二聚体。Geminin(aa82-161)中的相同区域对于 Cdt1 相互作用也是必须的。同源结构域结合结构域位于 Geminin 的 C 末端区域(aa170-190)。GemC1 也与 DNA 复制有关,但比 Geminin 的阶段迟。Geminin 家族的所有三个成员在细胞增殖和分化中均起重要作用。
特異性
克隆 4B10.1 通过靶向内部表位来检测人联会蛋白。
免疫原
具有 GST 标签的重组人联会蛋白内部片段。
應用
使用该小鼠单克隆抗联会蛋白(克隆 4B10.1 抗体,货号 MABS1212,经验证可用于免疫细胞化学和蛋白质印迹)检测联会蛋白。
免疫细胞化学分析:一个有代表性的批次以 1:250 的稀释度在 HUVEC、A431 和 HeLa 细胞中检测到核联会蛋白的免疫反应性。
研究类别
信号传导
品質
通过蛋白质印迹法对 HEK293 细胞裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析:该抗体以 1:2,000 的稀释度在 10 µg HEK293 细胞裂解液中检测到联会蛋白。
標靶描述
观测值〜31 kDa。计算得出的分子量:23.57 kDa该大于预期的条带与文献中报道的一致 (McGarry, T.J., and Kirschner, M.W.(1998).Cell.93(6):1043-1053 )。在某些裂解液中可能会观察到未表征的条带。
外觀
在含 0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl 和 0.05% 叠氮化钠的缓冲液中的纯化的小鼠单克隆抗体。
形式:纯化的
蛋白 G 纯化。
儲存和穩定性
自收到之日起,在 2-8°C 条下可稳定保存 1 年。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1