克隆
8F3.1, monoclonal
种属反应性
mouse, rat
种属反应性(根据同源性预测)
human (based on 100% sequence homology)
技术
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG1κ
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
mouse ... Cdkl5(382253)
一般描述
周期素依赖性激酶5(EC 2.7.11.22;UniProt O76039; 也称为丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶9)由人类 CDKL5 (也称为 EIEE2、STK9)基因(基因 ID 6792)编码。CDKL5/STK9是一种在所有组织中广泛分布的丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶,在胸腺、睾丸和脑中含量最高,位于神经元的细胞核和树突。CDKL5/STK9 的表达在出生后早期达到最高,小鼠中Cdkl5基因敲低导致类自闭症行为、树突生长不足和神经回路通信受损。相似地,人CDKL5基因突变与X连锁神经发育障碍有关,这种发育障碍涉及在出生后头几个个月出现的严重精神发育迟缓和痉挛。据报道CDKL5的点突变也见于Rett综合征(RTT)非典型变体、婴儿痉挛症和严重神经发育迟缓的患者。
特异性
预期与UniProt(O76039)报道的人 CDKL5的两种种剪接亚型反应。
免疫原
GST 标记的重组人CDKL5 内部片段。
表位:内部。
应用
抗CDKL5抗体(克隆8F3.1)是针对CDKL5的抗体,用于蛋白质印迹。
研究子类别
发育信号转导
发育信号转导
研究类别
信号传导
信号传导
蛋白印迹分析:0.5 µg/mL代表批次在10 µg大鼠海马体组织裂解液中检测到CDKL5。
质量
通过蛋白质印迹在小鼠小脑组织裂解物中进行了评估。
蛋白质印迹分析:0.5 µg/mL的该抗体在10 µg小鼠小脑组织裂解物裂解物中检测到CDKL5。
蛋白质印迹分析:0.5 µg/mL的该抗体在10 µg小鼠小脑组织裂解物裂解物中检测到CDKL5。
目标描述
观测值〜115 kDa。计算分子量115.5 kDa(亚型1)和107.5 kDa(亚型2)。某些裂解液可能会出现未表征的条带。
外形
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG1κ抗体,溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
蛋白G纯化
储存及稳定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
其他说明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Ji Young Kim et al.
Nature communications, 11(1), 1924-1924 (2020-04-23)
Renal tubular epithelial cells (RTECs) perform the essential function of maintaining the constancy of body fluid composition and volume. Toxic, inflammatory, or hypoxic-insults to RTECs can cause systemic fluid imbalance, electrolyte abnormalities and metabolic waste accumulation- manifesting as acute kidney