主要文件
MABN898
Sigma-Aldrich
抗-FFAR3/GPR41抗体,克隆16F4.1
clone 16F4.1, from mouse
别名:
Free fatty acid receptor 3, G-protein coupled receptor 41
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物来源
mouse
质量水平
抗体形式
purified antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
16F4.1, monoclonal
种属反应性
human
技术
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG1κ
NCBI登记号
UniProt登记号
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... FFAR3(2865)
一般描述
游离脂肪酸受体3(UniProt O14843;也称为G蛋白偶联受体41)由人的FFAR3(也称为GPR41)基因(基因ID 2865)编码。游离脂肪酸(FFA)通过称为FFAR(FFA受体)的G蛋白偶联受体(GPCR)充当能源和信号分子。FFA按其碳链的长度分为短链FA(SCFA;少于6个碳),中链FA(MCFA;6–12个碳)和长链FA(LCFA;超过12个碳)。MCFA和LCFA激活FFAR1和FFAR4,而SCFA激活FFAR3和FFAR2。FFAR3是一种SCFA受体,可以被丙酸酯(C3)、丁酸酯(C4)和戊酸酯(C5)激活。FFAR3介导内分泌和交感神经流出依赖性心率调节和能量消耗的PYY和GLP-1分泌,而饥饿期间肝脏中产生的酮体β-羟基丁酸酯通过拮抗FFAR3减少交感神经流出。已显示FFAR3在原代鼠胰腺β细胞中通过丙酸酯结合激活后偶联Gαi/o途径信号传导,从而抑制了葡萄糖依赖性胰岛素的分泌。FFAR3是7-跨膜(a.a.20-40、48-68、89-111、133-153、179-199,223-243,259-279)GPCR,具有短的N末端细胞外部分(a.a.1-19)和长的C末端胞质尾巴(a.a.280-346)。
特异性
克隆16F4.1靶向人FFAR3/GPR41的C末端胞质域中的表位。
免疫原
对应于人FFAR3/GPR41的C末端胞质结构域序列的KLH偶联的线性肽。
应用
免疫组织化学分析:一个代表性批次以1:250稀释度在人乳腺癌组织以及正常肝、胰腺和小肠组织切片中检测到FFAR3/GPR41。
该抗FFAR3抗体(克隆16F4.1)已被验证可用于蛋白质印迹、免疫组织化学(石蜡)中检测GPR41。
质量
通过蛋白质印迹法在人脂肪组织裂解物中进行评估。
蛋白质印迹分析:0.5 µg/mL的该抗体在10 µg人脂肪组织裂解物中检测到FFAR3/GPR41。
目标描述
观测分子量〜41 kDa。计算分子量38.65 kDa。
外形
形式:纯化
其他说明
浓度:请参考特定批次的数据表。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
访问文档库
Suqin Yang et al.
Natural products and bioprospecting, 14(1), 44-44 (2024-08-12)
Xiaoyankangjun tablet (XYKJP) is a traditional Chinese medicine formulation used to treat intestinal disorders in clinical practice. However, the specific therapeutic mechanism of action of XYKJP in colitis has not yet been elucidated. This study aimed to reveal the multifaceted