Key Documents
MABF936
Sigma-Aldrich
抗-Regnase-1Zc3h12a抗体,克隆15D11
clone 15D11, from rat
别名:
Ribonuclease ZC3H12A, MCP-induced protein 1, Regnase-1, Zinc finger CCCH domain-containing protein 12A
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rat
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
15D11, monoclonal
物種活性
mouse
技術
western blot: suitable
同型
IgG2aκ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
一般說明
核糖核酸酶ZC3H12A(UniProt Q5D1E7;也称为MCP诱导蛋白1、Regnase-1、含锌指CCCH结构域的蛋白12A)由鼠种中的Zc3h12a(也称为Mcpip、Mcpip1)基因(基因ID 230738)编码。Regnase-1是一种核酸内切酶,通过切割靶mRNA或pre-microRNA的末端环参与转录后基因调控。Regnase-1负调控Il6、Il12b、Il2、Icos、Ox40、Ctla4、cRel mRNA,以及其自身的mRNA(Zc3h12a)。在T细胞中,regnase-1和RNA结合蛋白roquin共同作用,通过负调控编码TH17细胞促进因子IL-6、ICOS、c-Rel、IRF4、IκBNS和IκBζ的mRNA来抑制T辅助(TH)细胞分化。这种合作需要roquin的RNA结合活性和Regnase-1的核酸内切酶活性。然而,在抗原结合后T细胞受体(TCR)活化后,roquin和regnase-1均被paracaspase MALT1裂解并失活,从而使TH17分化继续进行。
特異性
克隆15D11在野生型中检测到regnase-1,但在Zc3h12a-/-小鼠胚胎成纤维细胞/MEF中未检测到(Jeltsch,K.M.,et al.(2014).Nat. Immunol. 15(11):1079-1089)。
免疫原
重组全长小鼠regnase-1。
應用
研究子类别
免疫球蛋白 & 免疫学
研究类别
炎症 & 免疫学
经验证,该抗Regnase-1/Zc3h12a抗体(克隆15D11)可用于蛋白质印迹法检测Regnase-1/Zc3h12a。
蛋白质印迹分析:一个代表性批次在野生型而非Zc3h12a-/-小鼠胚胎成纤维细胞/MEF的裂解物中检测到regnase-1(Jeltsch,K.M.,et al.(2014).Nat. Immunol. 15(11):1079-1089)。
品質
通过蛋白质印迹法在MEF1细胞裂解物中进行评估。
蛋白质印迹分析:0.5 µg/mL的该抗体在10 µg MEF1细胞裂解物中检测到Regnase-1/Zc3h12a。
標靶描述
观测分子量〜70 kDa。
外觀
形式:纯化
纯化的大鼠单克隆IgG2aκ抗体,溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
纯化蛋白G
儲存和穩定性
自接收之日起,在2-8°C下可稳定保存1年。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2