主要文件
MABF223
Sigma-Aldrich
抗-TMEM173/STING抗体,克隆1B1.1
clone 1B1.1, from mouse
别名:
Stimulator of interferon genes protein, hSTING, Endoplasmic reticulum interferon stimulator, ERIS, Mediator of IRF3 activation, hMITA, Transmembrane protein 173
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物来源
mouse
质量水平
抗体形式
purified antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
1B1.1, monoclonal
种属反应性
human
技术
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG1κ
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
一般描述
TMEM173/STING,也称为STING,或内质网干扰素刺激物、ERIS、IRF3激活的介体、MMITA或跨膜蛋白173,由基因TMEM173/ERIS/MITA/STING编码,是先天免疫信号传导的促进剂,其充当来自细菌和病毒的胞质DNA的传感器并促进I型干扰素的产生。STING通过识别和结合细菌产生的第二种信使环状di-GMP(c-di-GMP)和细胞溶质中响应DNA病毒产生的信使环状GMP-AMP(cGAMP)起作用。结合后,STING能够激活NF-κB和IRF3转录途径以诱导I型干扰素的表达并发挥有效的抗病毒状态。STING还通过激活ERK途径介导细胞死亡信号传导。STING存在于多个细胞内位置,包括内质网、浆细胞膜、线粒体外膜和核周区域。STING在未成熟和成熟B细胞的B细胞谱系中表达,但在浆细胞中不表达。STING中的突变导致先天免疫缺陷和免疫健康受损。
免疫原
对应于人TMEM173/STING的带有GST标记的重组蛋白。
应用
抗TMEM173/STING抗体,克隆1B1.1 | MABF223是用于蛋白质印迹的抗TMEM173/STING抗体的抗体。
质量
通过蛋白质印迹法在Jurkat细胞裂解物中进行评价。
蛋白质印迹分析:1.0 µg/mL的该抗体在10 µg Jurkat细胞裂解物中检测到TMEM173/STING。
目标描述
观测分子量〜37 kDa
外形
形式:纯化
其他说明
浓度:请参考特定批次的数据表。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1