抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
6F2, monoclonal
物種活性
human, rat
技術
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG1
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... WNT5A(7474)
一般說明
富半胱氨酸蛋白Wnt 家族构成了一类配体,这些配体因其在发育中的作用而著称,如细胞分化、增殖、迁移和胚胎图式形成(embryonic patterning)。它们还与肿瘤的形成有关。Wnts涉及各种信号传导级联的刺激,这些信号传导级联分为两类:经典途径(canonical pathway )和非经典途径(non-canonical pathway)。Wnt-5a被认为是 Wnt信号传导通路的非经典配体,也是七种跨膜受体的frizzled家族的配体。一般认为与ROR2相互作用时, Wnt-5a抑制肿瘤形成,因为Wnt-5a’抑制 Wnt 经典信号传导途径。Wnt-5a 涉及细胞迁移的激活、黑色素瘤细胞活动力的调节、增殖的减少、软骨形成和癌细胞迁移,并抑制软骨细胞中II型胶原蛋白的表达。Wnt-5a 是内皮细胞分化和胚胎干细胞血管形成的必要条件,也是乳腺发育、肢体生长和生殖结节所必需的。
免疫原
在大肠杆菌中表达的人Wnt-5a 的纯化重组片段。
應用
使用经验证可用于蛋白质印迹、免疫荧光& IHC的该小鼠单克隆Wnt-5a 抗体(克隆6F2)检测Wnt-5a。
免疫组化分析: 一个代表性批次的 1:200-1,000稀释液在人肺癌、甲状腺癌、淋巴结和脑组织中检测到Wnt-5a。
免疫荧光分析: 一个代表性批次的1:200-1,000 稀释液在PC-12 细胞中检测到Wnt-5a。
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
免疫荧光分析: 一个代表性批次的1:200-1,000 稀释液在PC-12 细胞中检测到Wnt-5a。
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
研究子类别
多能&早期分化
多能&早期分化
研究类别
干细胞研究
干细胞研究
品質
通过蛋白质印迹法对Wnt-5a-hIgGFc 转染的HEK293细胞裂解物进行评价。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:500-2000稀释液在Wnt-5a-hIgGFc 转染的HEK293细胞裂解液中检测到Wnt-5a。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:500-2000稀释液在Wnt-5a-hIgGFc 转染的HEK293细胞裂解液中检测到Wnt-5a。
標靶描述
观测值〜70 kDa
外觀
含有高达0.1%叠氮化钠的小鼠单克隆IgG1腹水。
未纯化
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
分析報告
对照
Wnt-5a-hIgGFc转染的HEK293 细胞裂解液
Wnt-5a-hIgGFc转染的HEK293 细胞裂解液
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。